About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3NHC6H4CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
221.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
p.e.
220 °C/2 mmHg (lit.)
pf
68-70 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H19NO2/c1-3-5-10-14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)16-4-2/h6-9,14H,3-5,10H2,1-2H3
chave InChI
GTXRSQYDLPYYNW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ethyl 4-(butylamino)benzoate is an ethyl ester of 4-(butylamino)-benzoic acid. It is used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?