262412
4-(Butylamino)benzoic acid
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
p-Butylaminobenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
4-(Butylamino)benzoic acid, 97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
149-151 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
YCCRFDDXAVMSLM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3