119695
4-(Methylamino)benzoic acid
97%
Sinônimo(s):
4-(N-Methylamino)benzoic acid, N-Methyl-4-aminobenzoic acid, p-Carboxy-N-methylaniline
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
160-162 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
ZVIDMSBTYRSMAR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?