270792
4-(Chloromethyl)benzoic acid
95%
Sinônimo(s):
α-Chloro-p-toluic acid, α-Chloro-p-toluylic acid
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
201-202 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
chave InChI
OITNBJHJJGMFBN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?