348155
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
98%
Sinônimo(s):
α-Bromo-p-toluic acid methyl ester, 4-(Bromomethyl)benzoic acid methyl ester, 4-(Carbomethoxy)benzyl bromide, 4-(Methoxycarbonyl)benzyl bromide, Methyl α-bromo-p-toluate, Methyl p-(bromomethyl)benzoate, p-(Bromomethyl)benzoic acid methyl ester, p-(Carbomethoxy)benzyl bromide, p-(Methoxycarbonyl)benzyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
p.e.
130-135 °C/2 mmHg (lit.)
pf
57-58 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
NLWBJPPMPLPZIE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?