Documentos Principais
648116
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
97%
Sinônimo(s):
3-(Bromomethyl)benzoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
229.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
112-114 °C/3 mmHg (lit.)
pf
41-45 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)