W221910
Butiraldeído
natural, FG
Sinônimo(s):
Butanal
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
90 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
95%
temperatura de autoignição
390 °F
Lim. expl.
12.5 %
índice de refração
n20/D 1.380 (lit.)
p.e.
75 °C (lit.)
pf
−96 °C (lit.)
densidade
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
cocoa; green; musty; pungent
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?