W364428
2-Methylbutyl acetate
natural, ≥95%, FG
Sinônimo(s):
2-methyl-1-butyl acetate, Acetic acid 2-methylbutyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥95%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
p.e.
138 °C/741 mmHg (lit.)
densidade
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
banana; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
XHIUFYZDQBSEMF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W364428-1DRUM-K | |
W364428-1KG-K | 4061837877605 |
W364428-SAMPLE | |
W364428-100G | |
W364428-100G-K | 4061837877599 |
W364428-1KG | |
W364428-4KG | |
W364428-4KG-K | 4061837877612 |
W364428-SAMPLE-K | 4061837877629 |