Key Documents
W275301
Sigma-Aldrich
Methyl isovalerate
≥99%, FG
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número FEMA:
2753
Beilstein:
1699922
Número CE:
Conselho da Europa nº:
457
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.462
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.393 (lit.)
pb
114-115 °C (lit.)
densidade
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
OQAGVSWESNCJJT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)