Documentos Principais
W353600
Sigma-Aldrich
Dimethyl disulfide
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
DMDS, Methyl disulfide
About This Item
Fórmula linear:
CH3SSCH3
Número CAS:
Peso molecular:
94.20
Número FEMA:
3536
Beilstein:
1730824
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2175
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.026
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
cabbage; onion; vegetable; sulfurous
grau:
FG
Halal
Kosher
natural
fonte biológica:
broccoli
sugar cane
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
broccoli
sugar cane
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
3.24 (vs air)
pressão de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
temperatura de autoignição
>572 °F
Lim. expl.
16 %
índice de refração
n20/D 1.525 (lit.)
p.e.
109 °C (lit.)
pf
−85 °C (lit.)
densidade
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cabbage; onion; vegetable; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
chave InChI
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Upper respiratory tract
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)