Documentos Principais
W295809
Sigma-Aldrich
Propyl propionate
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Propanoic acid propyl ester, Propyl propanoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2COOCH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número FEMA:
2958
Beilstein:
1699993
Número CE:
Conselho da Europa nº:
403
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.122
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
4 (vs air)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.393 (lit.)
p.e.
122-124 °C (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
densidade
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
ethereal; pungent; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W295809-1KG-K4061837530043
W295809-1KG
W295809-4KG
W295809-4KG-K4061837530050
W295809-9KG
W295809-9KG-K4061837530067
W295809-SAMPLE
W295809-SAMPLE-K4061837530074