112267
Propyl propionate
99%
Sinônimo(s):
Propyl propanoate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.393 (lit.)
p.e.
122-124 °C (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
densidade
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
112267-100ML | 4061838699817 |
112267-1L | 4061836690939 |
112267-5ML |