W245615
Ethyl propionate
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Ethyl propanoate, Propanoic acid ethyl ester, n-Ethyl propanoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
3.52 (vs air)
pressão de vapor
40 mmHg ( 27.2 °C)
Ensaio
≥97%
temperatura de autoignição
887 °F
Lim. expl.
11 %
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
99 °C (lit.)
pf
−73 °C (lit.)
densidade
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Organoléptico
grape; fruity; ethereal; rum; sweet; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W245615-1KG-K | 4061837876837 |
W245615-5KG | |
W245615-SAMPLE-K | 4061837876851 |
W245615-100G | |
W245615-100G-K | 4061837876820 |
W245615-1KG | |
W245615-5KG-K | 4061837876844 |
W245615-SAMPLE |