W245607
Ethyl propionate
≥97%, FCC, FG
Sinônimo(s):
2-methyl butyrate, Ethyl propanoate, Propanoic acid ethyl ester, Propionic ether
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
3.52 (vs air)
pressão de vapor
40 mmHg ( 27.2 °C)
Ensaio
≥97%
temperatura de autoignição
887 °F
Lim. expl.
11 %
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
99 °C (lit.)
pf
−73 °C (lit.)
densidade
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
grape; ethereal; fruity; rum; sweet; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Tuning the Electrolyte and Interphasial Chemistry for All-Climate Sodium-ion Batteries.: In a pioneering study on sodium-ion batteries, this research discusses the optimization of the electrolyte matrix, including the use of ethyl propionate, to enhance battery performance under varying climatic conditions (He et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W245607-10KG-K | 4061837545139 |
W245607-20KG-K | 4061837545153 |
W245607-SAMPLE | |
W245607-10KG | |
W245607-1KG | |
W245607-1KG-K | 4061837545146 |
W245607-20KG | |
W245607-900G | |
W245607-SAMPLE-K | 4061837545160 |