Documentos Principais
W274208
Sigma-Aldrich
Methyl propionate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Methyl propanoate, Propanoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Número FEMA:
2742
Beilstein:
1737628
Número CE:
Conselho da Europa nº:
415
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.134
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
40 mmHg ( 11 °C)
85.3 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥98%
temperatura de autoignição
876 °F
Lim. expl.
13 %
índice de refração
n20/D 1.376 (lit.)
p.e.
79 °C (lit.)
pf
−88 °C (lit.)
densidade
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apple; fruity; strawberry
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
28.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ileana M Pazos et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(24), 6080-6084 (2014-05-03)
The ability to quantify the local electrostatic environment of proteins and protein/peptide assemblies is key to gaining a microscopic understanding of many biological interactions and processes. Herein, we show that the ester carbonyl stretching vibration of two non-natural amino acids
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W274208-10KG
W274208-5KG-K
W274208-SAMPLE
W274208-10KG-K4061837520563
W274208-1KG
W274208-1KG-K4061837520570
W274208-20KG
W274208-20KG-K4061837520587
W274208-900G
W274208-SAMPLE-K4061837520594