W299200
Rosemary oil
FG
Sinônimo(s):
Rosmarinus officinalis
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Rosemarinus officinalis L.
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 182.20
atividade óptica
[α]20/D +1.2°, neat
índice de refração
n20/D 1.467
p.e.
176 °C
densidade
0.908 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
herbaceous; balsamic
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W299200-100G-K | 4061837518287 |
W299200-1KG | |
W299200-4KG | |
W299200-4KG-K | |
W299200-1KG-K | 4061838257574 |
W299200-9KG | |
W299200-SAMPLE | |
W299200-9KG-K | |
W299200-SAMPLE-K | 4061837518324 |