W298944
Rose oil, Bulgarian
natural, FG, product of Essential Oils and Herbs Ltd
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Rosa damascena
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
descrição
Fragrance allergen: Methyl and Furfural
composição
Contains IFRA restricted Benzaldehyde, Damascone (alpha, beta), Furfural. EU 1223/2009 restricted Limonene and linalool, and EU 1223/2009 and IFRA restricted Citral, Citronellol, Geraniol, Eugenol, Farnesol, Isoeugenol, Methyl Eugenol and Benzyl Benzoate
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
eugenol, benzyl benzoate, farnesol, citral (neral+geranial), limonene (sum of D, L and DL), isoeugenol, cis-β-damascone, geraniol, citronellol, eugenol, benzaldehyde
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Organoléptico
honey; floral; waxy; rose
Categorias relacionadas
Descrição geral
Outras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W298944-25G | 4065265452199 |
W298944-100G | 4065265452182 |
W298944-5G | 4065265452205 |