Documentos Principais
W530462
Sigma-Aldrich
Tonka bean absolute
FG
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Dipteryx odorata
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
forma
semisolid
composição
Coumarin, 20-50%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
coumarin; rich; warm
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)