W381718
2-Acetyl-2-thiazoline
≥96%, FG
Sinônimo(s):
Corn thiazoline
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.5305 (lit.)
pf
26-30 °C (lit.)
densidade
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
corn; nutty; popcorn; roasted
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C1=NCCS1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-4(7)5-6-2-3-8-5/h2-3H2,1H3
chave InChI
FZOZFDAMVVEZSJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W381718-500G-K | 4061834423461 |
W381718-SAMPLE-K | |
W381718-100G | 4061834406365 |
W381718-100G-K | 4061834368588 |
W381718-500G | |
W381718-5G-K | 4061834359074 |
W381718-5G | |
W381718-SAMPLE |