Key Documents
SML2945
Sigma-Aldrich
SGC-STK17B-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-((6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)thio)acetic acid, 2-(6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylthio)acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H10N2O2S3
Número CAS:
Peso molecular:
358.46
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)CSC1=C2C(C=C(C3=CC4=CC=CC=C4S3)S2)=NC=N1
Ações bioquímicas/fisiológicas
SGC-STK17B-1 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of STK17B/DRAK2 kinase.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3