Documentos Principais
718130
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H2F3N3O
Número CAS:
Peso molecular:
153.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
155-160 °C
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nnc(o1)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F3N3O/c4-3(5,6)1-8-9-2(7)10-1/h(H2,7,9)
chave InChI
VMBAPDLMDFSJBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)