Documentos Principais
643556
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluoropyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3ClFN
Número CAS:
Peso molecular:
131.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.503
densidade
1.297 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
chave InChI
QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)