Documentos Principais
663395
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7N3O
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
237-242 °C
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nnc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C8H7N3O/c9-8-11-10-7(12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,9,11)
chave InChI
CQSFYCBGVMWPCM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)