Documentos Principais
573744
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6ClN3S
Número CAS:
Peso molecular:
211.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
229-233 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nnc(s1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C8H6ClN3S/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-11-12-8(10)13-7/h1-4H,(H2,10,12)
chave InChI
OAVULPOOAHQYDZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)