Documentos Principais
663573
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-pyridinyl)-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N4S
Número CAS:
Peso molecular:
178.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
242-248 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nnc(s1)-c2ccncc2
InChI
1S/C7H6N4S/c8-7-11-10-6(12-7)5-1-3-9-4-2-5/h1-4H,(H2,8,11)
chave InChI
KTWDTPBHCWJWGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)