Documentos Principais
438901
Sigma-Aldrich
5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N4S
Número CAS:
Peso molecular:
178.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
308-313 °C (lit.)
solubilidade
pyridine: soluble 10%, clear
cadeia de caracteres SMILES
Sc1n[nH]c(n1)-c2ccncc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-9-6(10-11-7)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,9,10,11,12)
chave InChI
PBTAXYKMCKLQSM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol, a mercapto-substituted 1,2,4-triazole, is a versatile heterocyclic ligand having thiol group.
Aplicação
5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol (PTT) may be used as ligand in the preparation of Zn(II) coordination frameworks under solvothermal conditions. It may be used for the encapsulation of ZnO nanorods for their surface modification.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xu-Dong Chen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (11)(11), 1296-1298 (2008-04-05)
Controlled assembly of Zn(II) with a versatile ligand 5-(4-pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol (Hptt) in conventional or solvothermal condition affords two distinct coordination frameworks, in which the former shows a unique 3-D pseudo-polyrotaxane architecture with 1-D water tapes penetrating the 2-D Zn-ptt layers, whereas
Surface Modification of Zinc Oxide Nanorods with Zn-Porphyrin via Metal-Ligand Coordination for Photovoltaic Applications.
Koo J, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 33(2), 637-637 (2012)