284297
2-Mercaptoimidazole
98%
Sinônimo(s):
2-Imidazolethiol
Ensaio
98%
forma
solid
pf
228-231 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
cadeia de caracteres SMILES
Sc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H4N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H2,4,5,6)
chave InChI
OXFSTTJBVAAALW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?