686166
2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5N3S
Número CAS:
Peso molecular:
115.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
223-228 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nnc(N)s1
InChI
1S/C3H5N3S/c1-2-5-6-3(4)7-2/h1H3,(H2,4,6)
chave InChI
HMPUHXCGUHDVBI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Jingjing Zhang et al.
Carbohydrate polymers, 215, 108-118 (2019-04-15)
In the current study, five novel urea-functionalized chitosan derivatives were synthesized via condensation reactions of chloroacetyl chitosan (CTCS) with urea groups bearing nitrogen-containing heterocycles. In order to identify the structure characteristics of chitosan derivatives, FT-IR, 1H NMR spectroscopy, and elemental
Jingjing Zhang et al.
Carbohydrate polymers, 234, 115903-115903 (2020-02-20)
In this study, 2-urea-chitosan oligosaccharide derivatives (2-urea-COS derivatives) and 2,6-diurea-chitosan oligosaccharide derivatives (2,6-diurea-COS derivatives) were successfully designed and synthesized via intermediate 2-methoxyformylated chitosan oligosaccharide. All samples were characterized and compared based on FT-IR, 1H NMR spectroscopy, and elemental analysis. The