Documentos
494216
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5N3S2
Número CAS:
Peso molecular:
147.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
178-181 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSc1nnc(N)s1
InChI
1S/C3H5N3S2/c1-7-3-6-5-2(4)8-3/h1H3,(H2,4,5)
chave InChI
PCLAZAJARAIGGD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole is a 2-amino-5-substituted-1,3,4-thiadiazole. Its density at 25°C is 1.4020g/ml.
Aplicação
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole may be used in the synthesis of 9-methylthio-7,7-dioxo-7,7a-dihydro-5-oxo-7λ6,10-dithia-8,11-diaza-cyclopenta[b] phenantren-6-one by reacting with 4-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-sulfonyl chloride.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 268-268 (2014)
Synthesis and Microbiological Activity of Some Newly Synthesized Derivatives of 2-Oxo-2H-chromen-2-one.
Daci-Ajvazi M, et al.
Journal of Chemistry, 8(4), 1522-1527 (2011)