Documentos Principais
530654
Sigma-Aldrich
5-Methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4N2S3
Número CAS:
Peso molecular:
164.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
138-141 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSc1nnc(S)s1
InChI
1S/C3H4N2S3/c1-7-3-5-4-2(6)8-3/h1H3,(H,4,6)
chave InChI
CFWGYKRJMYXYND-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Adsorption and trace detection of pharmacologically significant 5-methylthio-1, 3, 4-thiadiazole-2-thiol molecule adsorbed on silver nanocolloids and understanding the role of Albrecht's ?A? and Herzberg-Teller contributions in the SERS spectra.
Chowdhury J, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 135, 935-946 (2015)
Electron donors and cyanoimidazole acceptors: cyclic voltammetry and molecular orbital study.
Electron donors and cyanoimidazole acceptors: cyclic voltammetry and molecular orbital study.
Allan DS, et al.
Synt. Metals, 25(2), 139-155 (1988)