PZ0178
PHA 767491 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,5,6,7-Tetrahydro-2-(4-pyridinyl)-4H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one hydrochloride, 2-Pyridin-4-yl-1,5,6,7-tetrahydro-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one hydrochloride, PHA-00767491 hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
off-white to yellow
solubilidade
H2O: >25 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O=C1NCCc2[nH]c(cc12)-c3ccncc3
InChI
1S/C12H11N3O.ClH/c16-12-9-7-11(8-1-4-13-5-2-8)15-10(9)3-6-14-12;/h1-2,4-5,7,15H,3,6H2,(H,14,16);1H
chave InChI
IMVNFURYBZMFDZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
CDKs