L4144
Lectina de Phaseolus vulgaris (feijão comum)
Leucoagglutinin PHA-L, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Aglutinina de Phaseolus vulgaris, PHA
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
lyophilized powder
potência
erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at 250 μg lectin/ml.)
≤1.0 μg per mL leucoagglutination activity
≤5 μg per mL mitogenic activity (Bromdeoxyuridine incorporation in human peripheral blood mononuclear cells)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
salt, free
solubilidade
DPBS: 5 mg/mL, slightly hazy, colorless
adequação
leucocyte agglutination activity tested
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- it has been used as a positive control to treat cells
- to stimulate cell culture for the analysis of lymphocyte proliferation
- to stimulate T cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
A PHA-E não é específica do grupo sanguíneo, mas a aglutinação pode ser inibida por certos oligossacarídeos. A PHA-P é a forma proteica da PHA antes da separação e purificação da eritroaglutinina e da leucoaglutinina. A PHA-M é a forma de mucoproteína. Os conjugados são preparados a partir das lectinas purificadas correspondentes.
Nota de análise
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?