Documentos Principais
L8629
Sigma-Aldrich
Lectina de Phaseolus vulgaris (feijão comum)
Erythroagglutinin PHA-E
Sinônimo(s):
Aglutinina de Phaseolus vulgaris, PHA
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Formulário
salt-free, lyophilized powder
potência
<10 μg per mL agglutination activity (with erythryocytes)
composição
Protein, ≥80% biuret
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
A PHA consiste em duas espécies moleculares, uma eritroaglutinina (PHA-E), que tem baixa atividade mitogênica e alta atividade de eritroaglutinina, e leucoaglutinina (PHA-L), que tem alta atividade mitogênica e leucoaglutinante, porém atividade eritroaglutinante muito baixa.
A PHA-E não é específica do grupo sanguíneo, mas a aglutinação pode ser inibida por certos oligossacarídeos. A PHA-P é a forma proteica da PHA antes da separação e purificação da eritroaglutinina e da leucoaglutinina. A PHA-M é a forma de mucoproteína. Os conjugados são preparados a partir das lectinas purificadas correspondentes.
Qualidade
Tested for leucoagglutination.
Nota de preparo
Purified by a modification of the method of Leavitt.
Nota de análise
Agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions of a 1 mg/ml solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a suspension of either human erythrocytes (2% in phosphate buffered saline, pH 6.8) or human leukocytes (107 per mL in saline) after 1 hr incubation at 25 °C.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tuo Yang et al.
Cell reports, 29(9), 2917-2928 (2019-11-28)
Increased tolerance of Plasmodium falciparum to front-line artemisinin antimalarials (ARTs) is associated with mutations in Kelch13 (K13), although the precise role of K13 remains unclear. Here, we show that K13 mutations result in decreased expression of this protein, while mislocalization
R D Leavitt et al.
The Journal of biological chemistry, 252(9), 2961-2966 (1977-05-10)
Affinity-purified phytohemagglutinin from red kidney bean resolves into five isolectins by SP-Sephadex ion exchange chromatography. Recoveries ranging from 30 to 130 mg of protein for each isolectin are easily achieved. The isolectins have similar amino acid compositions which differ only