L2646
Lectina de Phaseolus vulgaris (feijão comum)
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Aglutinina de Phaseolus vulgaris, PHA
forma
lyophilized powder
potência
<40 μg per mL agglutination activity
composição
Protein, 50-70% biuret
Impurezas
salt, free
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
A PHA consiste em duas espécies moleculares, uma eritroaglutinina (PHA-E), que tem baixa atividade mitogênica e alta atividade de eritroaglutinina, e leucoaglutinina (PHA-L), que tem alta atividade mitogênica e leucoaglutinante, porém atividade eritroaglutinante muito baixa.
A PHA-E não é específica do grupo sanguíneo, mas a aglutinação pode ser inibida por certos oligossacarídeos. A PHA-P é a forma proteica da PHA antes da separação e purificação da eritroaglutinina e da leucoaglutinina. A PHA-M é a forma de mucoproteína. Os conjugados são preparados a partir das lectinas purificadas correspondentes.
A PHA-E não é específica do grupo sanguíneo, mas a aglutinação pode ser inibida por certos oligossacarídeos. A PHA-P é a forma proteica da PHA antes da separação e purificação da eritroaglutinina e da leucoaglutinina. A PHA-M é a forma de mucoproteína. Os conjugados são preparados a partir das lectinas purificadas correspondentes.
Nota de análise
Agglutination activity is expressed in μg/mL and is determined from serial dilutions of a 1 mg/mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes in phosphate buffered saline, pH 6.8, after 1 hr incubation at 25 °C.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
PLoS neglected tropical diseases, 13(4), e0007318-e0007318 (2019-04-25)
Leprosy, caused by Mycobacterium leprae, affects over 200,000 people annually worldwide and remains endemic in the ethnically diverse, mountainous and underdeveloped southwestern provinces of China. Delayed diagnosis of leprosy persists in China, thus, additional knowledge to support early diagnosis, especially
Cell host & microbe, 26(6), 748-763 (2019-11-26)
A population at low census might go extinct or instead transition into exponential growth to become firmly established. Whether this pivotal event occurs for a within-host pathogen can be the difference between health and illness. Here, we define the principles
ACS omega, 5(21), 12005-12015 (2020-06-18)
Silver nanoparticles (AgNPs) are the most used nanomaterials worldwide due to their excellent antibacterial, antiviral, and antitumor activities, among others. However, there is scarce information regarding their genotoxic potential measured using human peripheral blood lymphocytes. In this work, we present
Pharmaceutics, 13(1) (2021-01-13)
Nanomaterials quickly evolve to produce safe and effective biomedical alternatives, mainly silver nanoparticles (AgNPs). The AgNPs' antibacterial, antiviral, and antitumor properties convert them into a recurrent scaffold to produce new treatment options. This work reported the full characterization of a