Key Documents
L1668
Sigma-Aldrich
Lectina de Phaseolus vulgaris (feijão comum)
Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder (contains ~50% buffer salts as sodium phosphate and NaCl), BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Aglutinina de Phaseolus vulgaris, PHA
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
lyophilized powder (contains ~50% buffer salts as sodium phosphate and NaCl)
potência
≤10 μg per mL mitogenic activity (Bromdeoxyuridine incorporation in human peripheral blood mononuclear cells)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to off-white
solubilidade
PBS: 5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (pH 6.8)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) has been used:
  • for the stimulation of cluster of differentiation (CD4+) T cells
  • for the activation of primary peripheral blood lymphocytes
  • for the stimulation of peripheral blood mononuclear cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
A PHA consiste em duas espécies moleculares, uma eritroaglutinina (PHA-E), que tem baixa atividade mitogênica e alta atividade de eritroaglutinina, e leucoaglutinina (PHA-L), que tem alta atividade mitogênica e leucoaglutinante, porém atividade eritroaglutinante muito baixa.
A PHA-E não é específica do grupo sanguíneo, mas a aglutinação pode ser inibida por certos oligossacarídeos. A PHA-P é a forma proteica da PHA antes da separação e purificação da eritroaglutinina e da leucoaglutinina. A PHA-M é a forma de mucoproteína. Os conjugados são preparados a partir das lectinas purificadas correspondentes.
Embalagem
Sold on the basis of lectin content
Nota de análise
Potency and solubility expressed in mg lectin/ml
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Primate immunodeficiency virus proteins Vpx and Vpr counteract transcriptional repression of proviruses by the HUSH complex
Yurkovetskiy L, et al.
Nature microbiology, 1-1 (2018)
Posttranscriptional Regulation of HIV-1 Gene Expression during Replication and Reactivation from Latency by Nuclear Matrix Protein MATR3
Sarracino A, et al.
mBio, 9(6), e02158-e02118 (2018)
Wesley de Jong et al.
Vaccines, 7(4) (2019-12-11)
Therapeutic vaccinations aim to re-educate human immunodeficiency virus (HIV)-1-specific immune responses to achieve durable control of HIV-1 replication in virally suppressed infected individuals after antiretroviral therapy (ART) is interrupted. In a double blinded, placebo-controlled phase IIa multicenter study, we investigated
Rapid Flow Cytometry-Based Test for the Diagnosis of Lipopolysaccharide Responsive Beige-Like Anchor (LRBA) Deficiency
Gamez-Diaz L, et al.
Frontiers in Immunology (2018)
Ema T Crooks et al.
PLoS pathogens, 14(5), e1007024-e1007024 (2018-05-03)
The extensive glycosylation of HIV-1 envelope (Env) glycoprotein leaves few glycan-free holes large enough to admit broadly neutralizing antibodies (bnAb). Consequently, most bnAbs must inevitably make some glycan contacts and avoid clashes with others. To investigate how Env glycan maturation