L8902
Lectina de Phaseolus vulgaris (feijão comum)
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Aglutinina de Phaseolus vulgaris, PHA
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
lyophilized powder
potência
<40 μg per mL agglutination activity
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
salt, free
solubilidade
PBS: 2 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) is used in Lymphocyte Transformation Assay and culture medium.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A PHA consiste em duas espécies moleculares, uma eritroaglutinina (PHA-E), que tem baixa atividade mitogênica e alta atividade de eritroaglutinina, e leucoaglutinina (PHA-L), que tem alta atividade mitogênica e leucoaglutinante, porém atividade eritroaglutinante muito baixa.
A PHA-E não é específica do grupo sanguíneo, mas a aglutinação pode ser inibida por certos oligossacarídeos. A PHA-P é a forma proteica da PHA antes da separação e purificação da eritroaglutinina e da leucoaglutinina. A PHA-M é a forma de mucoproteína. Os conjugados são preparados a partir das lectinas purificadas correspondentes.
A PHA-E não é específica do grupo sanguíneo, mas a aglutinação pode ser inibida por certos oligossacarídeos. A PHA-P é a forma proteica da PHA antes da separação e purificação da eritroaglutinina e da leucoaglutinina. A PHA-M é a forma de mucoproteína. Os conjugados são preparados a partir das lectinas purificadas correspondentes.
Nota de análise
Agglutination activity is expressed in μg/mL and is determined from serial dilutions of a 1 mg/mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes in phosphate buffered saline, pH 6.8, after 1 hr incubation at 25 °C.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Ece Yildiz-Ozturk et al.
Cytotechnology, 69(2), 337-347 (2017-02-14)
Two dimensional (2D) cell culture systems lack the ability to mimic in vivo conditions resulting in limitations for preclinical cell-based drug and toxicity screening assays and modelling tumor biology. Alternatively, 3D cell culture systems mimic the specificity of native tissue
Pinar Ozkal et al.
Mutagenesis, 20(2), 147-150 (2005-04-22)
Chronic viral hepatitis is the main cause of chronic liver disease, cirrhosis and hepatocellular carcinoma throughout the world. Hepatitis B virus (HBV) has mutagenic effects on somatic cells. HBV may be showing these mutagenic effects through its viral proteins or
Imen Helali et al.
Journal of immunotoxicology, 13(5), 745-750 (2016-07-19)
The immune response is the first defense against pathogens; however, it is very sensitive and can be impacted on by agrochemicals such as carbamate and organophosphate pesticides widely present in the environment. To understand how pesticides can affect immune cell
Packaging cell system for lentivirus vectors. Preparation and use.
Narasimhachar Srinivasakumar
Methods in molecular medicine, 69, 275-302 (2002-05-04)
Sarah Chan et al.
Nature cancer, 3(3), 337-354 (2022-03-09)
Costimulatory receptors such as glucocorticoid-induced tumor necrosis factor receptor-related protein (GITR) play key roles in regulating the effector functions of T cells. In human clinical trials, however, GITR agonist antibodies have shown limited therapeutic effect, which may be due to suboptimal