B3438
Pyrabactin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Bromo-N-(2-pyridinylmethyl)-1-napthalenesulfonamide, 4-Bromo-N-(pyridin-2-ylmethyl)naphthalene-1-sulfonamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(c2ccccc12)S(=O)(=O)NCc3ccccn3
InChI
1S/C16H13BrN2O2S/c17-15-8-9-16(14-7-2-1-6-13(14)15)22(20,21)19-11-12-5-3-4-10-18-12/h1-10,19H,11H2
chave InChI
GJSDYQXOSHKOGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?