P7547
Phentolamine hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
2-[N-(3-Hydroxyphenyl)-p-toluidinomethyl]-2-imidazolidine hydrochloride, 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-methyl](4-methylphenyl)-amino]-phenol monohydrochloride
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
ethanol: 14 mg/mL
H2O: 20 mg/mL
H2O: unstable (prepare immediately prior to use)
originador
Novartis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C17H19N3O.ClH/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H
chave InChI
TUEJFGFQYKDAPM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Armazenamento e estabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3