I7016
H-7 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(5-Isoquinolinylsulfonyl)-2-methylpiperazine dihydrochloride, Isoquinoline-5-sulfonic 2-methyl-1-piperazide dihydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
H2O: 20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.CC1CNCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23
InChI
1S/C14H17N3O2S.2ClH/c1-11-9-16-7-8-17(11)20(18,19)14-4-2-3-12-10-15-6-5-13(12)14;;/h2-6,10-11,16H,7-9H2,1H3;2*1H
chave InChI
OARGPFMFRLLKPF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PRKCA(5578) , PRKCB(5579) , PRKCD(5580) , PRKCE(5581) , PRKCG(5582) , PRKCH(5583) , PRKCI(5584)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3