371955-M
H-7, Dihydrochloride - CAS 108930-17-2 - Calbiochem
A broad-based, cell-permeable, reversible, ATP-competitive serine/threonine kinase inhibitor.
Sinônimo(s):
H-7, Dihydrochloride - CAS 108930-17-2 - Calbiochem, 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-methylpiperazine, 2HCl
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
water: 20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H17N3O2S.2ClH/c1-11-9-16-7-8-17(11)20(18,19)14-4-2-3-12-10-15-6-5-13(12)14;;/h2-6,10-11,16H,7-9H2,1H3;2*1H
chave InChI
OARGPFMFRLLKPF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MLCK
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Jarvis, W.D., et al. 1994. Cancer Res.54, 1707.
Bergstrand, H., et al. 1992. J. Pharmacol. Exp. Therap.263, 1334.
Gimond, C., et al. 1992. Exp. Cell Res.203, 365.
Quick, J., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.187, 657.
Bouli, N.M., and Davis, M. 1990. Brain Res.525, 198.
Takahashi, I., et al. 1990. J. Pharmacol. Exp. Ther.255, 1218.
Schachtele, C., et al. 1988. Biochem. Biophys.Res. Commun.151, 542.
Kawamoto, S., and Hidaka, H. 1984. Biochem. Biophys. Res. Commun.125, 258.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3