E9884
Ethylenediaminetetraacetic acid
ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Sinônimo(s):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grau
ACS reagent
Agency
suitable for SM 4500 - NH3
Ensaio
99.4-100.6%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: chelator
Impurezas
≤0.005% insoluble matter
≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N)
resíduo de ignição
≤0.2%
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pf
250 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
traços de cátion
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤0.001% (byICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a component of labeling buffer, which is used in the washing step during cell fractionation{155)
- for investigating the effect of papain enzyme on wound debridement and other skin issues
- for harvesting rat arterial smooth muscle cell after its pre-treatment for its use in flow cytometry analysis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.