Key Documents
E1644
Sigma-Aldrich
Ácido etilenodiamino tetra-acético
98.5-101.5%, BioUltra
Sinônimo(s):
EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilenodiamino tetra-acético dissódico, Sequestrene Na2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
372.24
Beilstein:
3900609
Número CE:
Código UNSPSC:
12352107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Ensaio
98.5-101.5%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: chelator
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.05% NH3
≤0.1% Insoluble matter
pH
4.0-6.0 (0.1 M in H2O)
pf
248 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 M, clear, colorless
traços de cátion
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
chave InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
O ácido etilenodiamino tetracético (EDTA) é uma diamina substituída e um quelante de íons metálicos. Ele tem atividade anticoagulante e antibacteriana. O EDTA é um inibidor de metaloprotease. Ele evita os efeitos indesejáveis de íons férricos, cúpricos e mangânicos no branqueamento. Bloqueia a divisão celular, síntese de clorofila e produção de biomassa de algas.
Aplicação
Quelante de cátions divalentes. Inibe enzimas, como as metaloproteases, que requerem cátions divalentes para sua atividade.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Modulation of matrix metalloproteinase activity by EDTA prevents posterior capsular opacification
Hazra S, et al.
Molecular Vision, 18, 1701-1701 (2012)
Accurate Results in the Clinical Laboratory: A Guide to Error Detection and Correction (2013)
Matthew R Miller et al.
Journal of biological methods, 2(3), e23-e23 (2015-10-13)
Over the past two decades, researchers have struggled to efficiently express foreign DNA in primary macrophages, impeding research progress. The applications of lipofection, electroporation, microinjection, and viral-mediated transfer typically result in disruptions in macrophage differentiation and function, low expression levels
Meritxell Espino Guarch et al.
eLife, 7 (2018-01-23)
Age-related hearing loss (ARHL) is the most common sensory deficit in the elderly. The disease has a multifactorial etiology with both environmental and genetic factors involved being largely unknown. SLC7A8/SLC3A2 heterodimer is a neutral amino acid exchanger. Here, we demonstrated
EDTA: the chelating agent under environmental scrutiny
Oviedo C and Rodriguez J
Quimica nova, 26(6), 901-905 (2003)