324503
Ácido etilenodiamino tetra-acético
Sinônimo(s):
EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilenodiamino tetra-acético dissódico, Sequestrene Na2
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 3517
Formulário
crystalline solid
adequação da reação
reagent type: chelator
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
pf
248 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 186 mg/mL (0.5M)
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
chave InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2