Documentos Principais
34103-M
Sigma-Aldrich
EDTA tetrasodium tetrahydrate salt
≥99% (titration), solid, chelating agent, Calbiochem®
Sinônimo(s):
EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt, Ethylenediaminetetraacetic Acid, 4Na, 4H₂O
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12N2O8 · 4Na · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
452.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.21
Nome do produto
EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt, Organic chelating agent used in ion exchange, metal chelation, antioxidation procedures, spectrophotometric titration, and other chemical procedures.
descrição
Merck USA index - 14 3517
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
solid
potência
22 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 200 mg/mL
traços de cátion
Fe: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.4H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;4*1H2/q;4*+1;;;;/p-4
chave InChI
XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
Organic chelating agent used in ion exchange, metal chelation, antioxidation procedures, spectrophotometric titration, and other chemical procedures.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
H+-ATPase
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Reconstituição
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for several months at room temperature.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2