ED4SS
Ácido etilenodiamino tetra-acético
99.0-102.0% (titration)
Sinônimo(s):
EDTA, Edatamil, Etilenodiaminotetracetato tetrassódico
Ensaio
99.0-102.0% (titration)
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: chelator
solubilidade
H2O: soluble, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
chave InChI
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
Aplicação
- na descalcificação de fêmures para o histoprocessamento e coloração do tecido osteocondral
- como um componente do tampão de lise de NH4Cl para lise de eritrócitos e caracterização em massa
- para o isolamento de criptas dos tecidos conjuntivos de camundongos
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Recycling Micro-Assay of β-NAD and β-NADH
Enzymatic Assay of α-Glucosidase by the Modified Boehenger Procedure (EC 3.2.1.20)
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
This procedure may be used for all Ficin products.