Key Documents
78475
Sigma-Aldrich
Xylene Substitute
purum p.a., for microscopy
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
grau
for microscopy
purum p.a.
Nível de qualidade
forma
liquid
Impurezas
≤0.1% aromatic compounds (as benzene) (UV)
índice de refração
n20/D 1.420
densidade
0.75 g/mL at 20 °C
Categorias relacionadas
Aplicação
Non-aromatic solvent mixture of saturated aliphatic hydrocarbons (C9-C11)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< -40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)