929700
ElectroGreen®
Xylene substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Produtos recomendados
grau
for electronic purposes
Nível de qualidade
pressão de vapor
36 mmHg ( 20 °C)
descrição
RelativeEvaporation rate: 0.89
Hansen SolubilityParameters: SPd = 7.7; SPp = 3.1; SPh = 5.8
Specific Gravity (25°C): 0.8905
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
0.2% water (Karl Fischer)
resíduo de evaporação
≤ 0.05%
cor
clear
viscosidade
9.3 cP(20 °C)
pb
80-160 °C
adequação
suitable for acidity (<=0.09% as lactic acid)
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
This solvent blend consists of n-Butylacetate 50-70%, Ethyl lactate 20-30%, ethanol 20-30%, ethyl acetate 1-5%.
Aplicação
It is readily recycled via distillation for repeated reuse, with no Global Warming compounds or Hazardous Air Pollutants.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
61.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
16.6 °C