929654
ElectroGreen®
Isopropyl Alcohol substitute for electronics, bio-based
About This Item
Produtos recomendados
grau
for electronic purposes
Nível de qualidade
descrição
Relative Evaporation rate: 1.24
Hansen solubility parameters: SPd = 7.7; SPp = 4.2; SPh = 8.8.
Ensaio
≥ 99.0% (GC)
forma
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezas
≤0.09 wt. % Acidity (as lactic acid)
≤0.5 wt. % Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
resíduo de evaporação
≤0.05%
cor
clear
viscosidade
9.8 cP(20 °C)
densidade
0.8351 at 25 °C (specific gravity)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This solvent blend consists of ethanol 70-90%, Ethyl lactate 20-30%, ethyl acetate 1-5%.
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
52.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
11.1 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)