929697
ElectroGreen®
Butyl Cellosolve substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Produtos recomendados
grau
for electronic purposes
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.75 mmHg ( 20 °C)
descrição
RelativeEvaporation rate: ~0.11
Hansen SolubilityParameters: SPd = 7.5; SPp = 3.8; SPh = 6.
Acidity (as lactic acid) 0.03-0.05wt%
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezas
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
resíduo de evaporação
≤0.05%
cor
clear
viscosidade
16.1 cP(20 °C)
pb
154 °C (Initial)
densidade
0.954
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
This solvent blend consists of Ethyl lactate 70-90%, hexan-1-ol 30-50%.
Aplicação
It is a precision cleaning solvent, dries completely, no film residue. It is also easy and inexpensive to distill/recycle, whilst no environmentally hazardous ingredients and no Hazardous Air Pollutants.
It is 20% to 30% more efficient in viscosity reduction than Butyl Cellosolve. It is an excellent solvency for ink formulations with high loading capacity.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
141.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
60.55 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)