929727
ElectroGreen®
Methyl Amyl Ketone substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
6.4 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
descrição
Relative Evaporation rate: 0.247
Hansen SolubilityParameters: SPd = 7.7; SPp = 3.4; SPh = 6.7
Ensaio
99% (GC)
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezas
≤0.09 wt. % Acidity (as lactic acid)
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (each)
resíduo de evaporação
≤0.05%
cor
colorless
viscosidade
15.7 cP(20 °C)
p.e.
111 °C
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
This solvent blend consists of Ethyl lactate 50-70%, iso-butanol 30-50%.
Aplicação
Additionally, it is an excellent solvency for ink formulations with 20% to 30% more efficient in viscosity reduction than MAK, and it allows high loading capacity on ink formulations.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
39 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)